EP0030132505
Eppendorf® Twin tec real-time PCR plates
blue plate, conical bottom white wells, skirted, pkg of 25 ea
About This Item
conical bottom white wells
Produtos recomendados
Materiais
blue plate
conical bottom white wells
Características
skirt
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030132505
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
96 well
volume de trabalho
150 μL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)