Documentos Principais
EP0030128664
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 96 wells
green plate, conical bottom colorless wells, skirted, pkg of 25 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.15
Materiais:
conical bottom colorless wells
green plate
polycarbonate
tamanho:
96 wells
volume máximo do poço:
150 μm
esterilidade:
non-sterile
Características:
skirt (Skirted)
Materiais
conical bottom colorless wells
green plate
polycarbonate
esterilidade
non-sterile
Características
skirt (Skirted)
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030128664
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
96 wells
volume máximo do poço
150 μm
Descrição geral
Choose Eppendorf twin.tec PCR plates for confidence in every PCR assay. twin.tec plates offer purity, rigidity, color, and other simple, smart features can make your daily life a lot easier. The rigid polycarbonate frame works well in automation and high-throughput processes, and the different colors mean you can quickly organize the different steps of your workflow.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)