EP0030089545
Eppendorf® Combitips Advanced
volume 1.0 mL, yellow, sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
Sinônimo(s):
pipetting tips
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
yellow
esterilidade
sterile
Características
graduation: no
embalagem
pack of 100 ea (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030089545
volume
1.0 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Direct displacement principle (similar to a syringe)
- High-precision dispensing regardless of the physical properties of the liquid (e.g. viscosity, volatility, density or temperature)
- Prevents aerosol contamination through the hermetically sealed piston and thus ensures safe dispensing
- Protection against radioactive and toxic substances
- Fast dispensing of long series through precise, repeated dosing of identical volumes (in combination with Multipette hand dispensers)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)