EP0030073851
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reloads, PCR clean
volume (50-1000 μL), L (71 mm), blue, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
blue (Tray)
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030073851
técnica(s)
PCR: suitable
Comprimento
(71 mm)
volume máximo
1 mL
volume
(50-1000 μL)
cor
blue
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)