Documentos Principais
EMU183501
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Pacs2
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
TGATGGAGGGACAGCTGTATTTCTGTTAACACGTGGTTACTACAGAGACAGACTCTTAAAAACACAAAGAAACAGTCTTAAGTATGAATGTGCTCATAGCCCAGCTAGCTCCCTGTGGGCCACTGAGTAACTTTGCTCGGCTTACTAACCAGAATATGTGGGCAAGTGGAAAGGCTGGTAAGAAAGGAGGTGAACTCTGGTCCCATGAAAGCCCAGACCACAAGCAAGAAATGTTCTTGCCTTTGTATCCTGCCCTTTGCTGACGTCAGGATTCTGCTTCCTCAGGGAGTAGGGAGCACGGGGAGCTTTGGAGTTTAGTGGCCAGAAGCTAAAGGTCAAGGGCATGTTTGCTCTCCTAGCATGAGATGTCAGTCCCTGGCACCCCATGCGTGGTTCCCAATAAACTCCAGCCTCATGGCGGAGGTTTTATAGTAGCAGATCTTTCTAATGCTCTCAAATACATTTGACAACGTAGCTGCCAAGCAGATGTTGCTCTTGTGAAGTCCCCTTGC
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sarah Louise Dombernowsky et al.
Nature communications, 6, 7518-7518 (2015-06-26)
The metalloproteinase ADAM17 activates ErbB signalling by releasing ligands from the cell surface, a key step underlying epithelial development, growth and tumour progression. However, mechanisms acutely controlling ADAM17 cell-surface availability to modulate the extent of ErbB ligand release are poorly