EMU177551
MISSION® esiRNA
targeting mouse Wdr62
About This Item
descrição
Powered by Eupheria Biotech
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
GGGACACAGAAGTCCCTACCCCAGAACTCCTAGGCAGTGTGGAATCAGTCTTGCACAGGCTGCAGACTGCCTTCCAAGAAGCTCTTGACCTTTACCGCATGCTGGTCTCCAGCAGCCAGCTGGGTCCTGAGCAGCAGCAGGCACAGACCGAGCTGGCCTCCACCTTCCACTGGATCCTCAACCAGCTAGAAGCCAGCAACTGTATGGCTGCAGCTAACTTGGCCCCACCCCAGACACTGCCTAGCCCAGACCCTCTGTCCCTACCTACACTTTGTCCCCTGGCCAGCCCAAACCTGCAGGCCCTGCTGGAACACTACTCAGAGTTGCTGGTGCAAGCAGTGAGGAGGAAGGCAAGGGGTGACTGAGAACCTGAAGCCCCTCTACCAAAGCCCCGCTGCCCTGGAGAAATAGATTTGTAAACCAATAAACTGACAG
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... WDR62(233064) , Wdr62(233064)