EMU092381
MISSION® esiRNA
targeting mouse Idi2
About This Item
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
AGTGAGACGCTGCTGCTACATGAGCCAGAAGGACGTGCAGGAGCTACTGGACAGGGAGGCCCGAGGAGAAGAAAAGATCACCCCTTGGTTCAGAAGCATGGTAGAGGATTTCCTGTTCTCTTGGTGGCCTCATTTAGAGGATGTGTCTTCATTCGTGGAGCCTGACAAGATATATGGACTGTGAGTTGGGAGAAGTACAGTCTATAGCTGAGGTCAGCTCCAAGGCAGGATTTGAATTGCTTGCACTAGGGTGAGGGGAGTTATAGAAGTTGAATGCTGAAATCCTTCAGTCACCTTGCCAGCTAAAATCCAGCCTGCGAGTTTTAACCAATTGTTCCCTTGATTCTTCTAGCTCTTAAAAAGTTTTCCGCTGCAGTCTACAGAAATATCACTTTCCTCCCTAACAGTTCTCTGCGGAGCATCTGCTCTCCTTAGTCTCATGGACAGCAGAGGCTCAGACAAGGACCA
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... IDI2(320581) , Idi2(320581)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2