Documentos Principais
EMU083931
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Rpa2
Selecione um tamanho
20 μG
R$ 1.765,00
50 μG
R$ 3.150,00
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 μG
R$ 1.765,00
50 μG
R$ 3.150,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
descrição
Powered by Eupheria Biotech
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
TATCCCAGCTGCTTTCTGCTACTCTGACTGATGAAGTGTTCAGAATTGGAGATGTCGAGATTTCACAGGTCACTATTGTCGGGATAATCAGACATGCGGAGAAGGCTCCAACCAACATTGTTTACAAGATAGACGATATGACAGCTCCGCCCATGGATGTTCGTCAGTGGGTTGACACGGATGATGCCAGTGGTGAGAACGCCGTGGTTCCTCCCGAAACATATGTGAAAGTCGCTGGTCACCTCAGGTCTTTCCAGAACAAAAAGAGCTTGGTGGCCTTTAAGATCATTCCTCTGGAAGACATGAATGAGTTCACTGCACACATCCTGGAAGTGGTCAATTCACACATGATGCTCAGCAAGTCCAACAGCCAGGCCTCTGCAGGGAGACCATCTATGAGCAACCCAGGAATGAGTGAGCCGGGGAACTTCAGCGGGAATAACTTCATGCCAGCAAATGGCCTCACTGTGGTCCAAAACCAGGTGCTGAATT
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Rpa2(19891)
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Cecile Herate et al.
Retrovirology, 13, 26-26 (2016-04-14)
Through incorporation into virus particles, the HIV-1 Vpr protein participates in the early steps of the virus life cycle by influencing the reverse transcription process. We previously showed that this positive impact on reverse transcription was related to Vpr binding