EMU081011
MISSION® esiRNA
targeting mouse Fam135b
About This Item
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
GCCATTCTCTTGGCAACATTATCATCAGATCCGTCCTTACAAGACCCCGGTTCCGGTATTACCTCAACAAACTCCACACATTCTTGTCATTGTCAGGACCTCACCTGGGGACTCTGTACAACAATAGCACCCTGGTTAGTACTGGTTTGTGGCTCATGCAGAAACTGAAGAAATCTGGCTCCCTTTTGCAGCTGACCTTCAGGGATAATGCTGATCTGCGCAAATGTTTCCTTTACCAACTTAGCCAAAAAACAGGGCTGCAGTATTTTAAAAACGTCGTTCTGGTTGCTTCTCCCCAAGACCGCTATGTGCCATTTCATTCAGCCAGGATTGAAATGTGTAAAACCGCCCTCAAGGACAGACACACAGGGCCAGTGTATGCAGAAATGATCAACAACCTCTTGGGCCCTCTGGTAGAAGCCAAGGACTGCACTTTGATCAGACATAATGTGTTCCATGCTCTACCCA
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... FAM135B(70363) , Fam135b(70363)
Descrição geral
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)