EMU078381
MISSION® esiRNA
targeting mouse Pik3c2a
About This Item
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
ATGCCAGTGTGAAGGTCTCCATTGAAATTGAAGGGCTTCAACTACCAGTTACTTTTACATGTGATGTGAGTTCTACTGTAGAAATAATTATAATGCAAGCCCTTTGCTGGGTACATGATGACTTGAATCAAGTGGATGTTGGCAGCTACATTCTGAAAGTTTGTGGTCAAGAGGAGGTTCTACAGAATAATCATTGCCTTGGAAGTCACGAACATATTCAAAATTGTCGAAAATGGGACACAGAGATTAAATTACAGCTCTTGACCTTGAGTGCAATGTGCCAGAATCTGGCTCGAACAGCAGAAGATGATGAAGCACCTGTGGATTTAAACAAATACTTGTATCAAATAGAAAAACCTTATAAAGAAGTCATGACAAGACACCCTGTTGAAGAGCTCTTAGATTCCTATCACTACCAAGTAGAACTGGCTCTTCAAACTGAAAACCAGCACCGAG
Ensembl | Número de adesão de camundongo
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... PIK3C2A(18704) , Pik3c2a(18704)
Descrição geral
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2