EMU077221
MISSION® esiRNA
targeting mouse Fblim1
Selecione um tamanho
R$ 1.765,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.765,00
descrição
Powered by Eupheria Biotech
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
CCCACTGAATGACCACCTCTTCTGCAAGCCCTGTCACCTGAAGCGGAGTGCTGCTGGTTGCTGCTGAAGAGTCCCGATAGCTGGCCCTTCCCTGACTTGGTTTCCCCTCCTGACTTTTCTTGAGTACTTTCTTTTTGAACCTCACTGGGCACCAGCACACTGCTCAGCCCATAGTGTCTAAATGCACAGACAGGCTTGAGACACTGGGCTTTGGCCTCCTAGTACACAGCACCCCCCACCCCCAGACTTTCTACTCCTCTCCCTTCATTGACCAGGAGGCCTCACCACCAGACTGCAACCCTGGTCCATCTCTAGTGCTGCCCTGACATGTTTATGGGGACAGGTCTCAGGATGATACCTGTGTCTCTGACCATGATGCTTAGCTGCCTAGCAGAAGGCGCTGAGACCTCAGCTTAGATTGTAGAGCTAAGTTGTTTGAAGTGCGCCTT
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... FBLIM1(74202) , Fblim1(74202)
Descrição geral
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)