EMU072181
MISSION® esiRNA
targeting mouse Col5a2
About This Item
descrição
Powered by Eupheria Biotech
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
GCAGCTCCAGATGACACAAACAAAACAGACCCTGGGATCCATGTTACCCTGAAGTCTCTCAGTAGTCAGATTGAAACCATGCGTAGCCCTGATGGTTCCAAGAAACACCCAGCCCGCACTTGTGATGATTTAAAGCTTTGCCATCCCACAAAGCAGAGCGGTGAATATTGGATTGATCCTAACCAGGGATCAGCTGAAGATGCAATCAAAGTTTACTGCAATATGGAAACAGGAGAGACATGTATTTCAGCAAACCCAGCCAGTGTTCCACGTAAAACCTGGTGGGCCAGCAAATCCCCTGACAATAAGCCTGTGTGGTACGGTCTTGACATGAATAGAGGATCTCAGTTCACATATGGAGATTACCAGTCTCCTAACACAGCTATCACTCAGATGACCTTTTTCCGTCTTTTATCAAAAGAAGCCTCGCAGA
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... COL5A2(12832) , Col5a2(12832)