Documentos Principais
EMU065561
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Dynll1
Selecione um tamanho
20 μG
R$ 1.765,00
50 μG
R$ 3.150,00
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 μG
R$ 1.765,00
50 μG
R$ 3.150,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
descrição
Powered by Eupheria Biotech
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
CCTAGGAGCTCGCAGCAGCCGGCTGGCCTCTGCTCCACGGTAACCATGTGCGACCGGAAGGCGGTGATCAAAAATGCAGACATGTCGGAAGAGATGCAACAGGACTCGGTGGAGTGCGCTACCCAGGCGTTGGAGAAGTACAACATCGAGAAGGATATTGCGGCCCATATCAAGAAGGAGTTTGACAAGAAGTACAACCCTACCTGGCACTGCATTGTGGGCCGAAACTTCGGTAGTTATGTGGCACATGAAACCAAACACTTCATCTACTTCTACCTGGGTCAGGTGGCCATTCTTCTGTTCAAATCTGGTTAAAAGCATGGACTGTGCCAAACACCCAGTGATCCATCCAAAAACAAGGACTGCATCCAAATTCCAAATACCAGAGACTGAATCTTCAGCCTTGCTAAGGGA
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yi-Ping Shih et al.
Biochimica et biophysica acta, 1853(12), 3258-3265 (2015-10-03)
DLC1 is a RhoGAP-containing tumor suppressor and many of DLC1's functions are absolutely dependent on its RhoGAP activity. Through its RhoGAP domain, DLC1 inhibits the activity of RhoA GTPase, which regulates actin cytoskeleton networks and dis/assembly of focal adhesions. Tensin1