Documentos Principais
EMU065511
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Emb
Selecione um tamanho
20 μG
R$ 1.765,00
50 μG
R$ 3.150,00
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 μG
R$ 1.765,00
50 μG
R$ 3.150,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
CCCCGGTACAGAAAAACTGACTCTGCAGATCAGTGAATACAGAAAGAGCATCTCGCCCTGGGAAGAAGTACAGCGTTGGAGTTTGTACTTCAGCTTCCTTATTTTAGATTTTTAAAAGACAAAGATGCCCTCAACGTGCACAGAAGTAGCTTTATGAACAATATAGTCCATCTCCTACCTAAAGATGTACTTTCATTTTGTAATTGCTTTCCATTAAAGCAAGGTCAATTGTTTCAGCTGTGTTCTGTGAGCTGTAACCTAGATAATAAACTCCCCTCTGTGGGTACAGGGTGGACACCAGCAAAATCACTTAATAATCCACAAATAAATATCGCCGAAGATCTGTTTATTACCAAAGAATTTATTAAAGAGAAAGCGTTTGCCAGTTGTCTTAAGTGTTTGCCTCCACCAGAC
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Xiaojing Yang et al.
Medical oncology (Northwood, London, England), 31(9), 155-155 (2014-08-26)
Chromosome region maintenance 1 (CRM1) has been related to several malignancies. The predictive value of CRM1 in the malignance and prognosis of esophageal squamous cell carcinoma (ESCC), however, is not clear yet. In this study, we displayed that CRM1 expression