Documentos Principais
EMU065031
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Igf2r
Selecione um tamanho
20 μG
R$ 1.765,00
50 μG
R$ 3.150,00
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 μG
R$ 1.765,00
50 μG
R$ 3.150,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
descrição
Powered by Eupheria Biotech
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
GAGTCACAGGCCCTCCAATATTCAATCCTGTGGCGAATGAAGTCTACCTGAACTTTGAGAGCAGCACTCATTGCTTAGCCGACAGATATATGAACTACACCTCACTCATCACATTTCACTACAAGAGAGGAGTCAGCATGGGAACTCCTAAGCTGATAAGGACCAATGACTGCGACTTTGTGTTTGAGTGGGAGACTCCGATTGTCTGTCCTGACGAAGTGAAGACACAGGGTTGTGCTGTAACAGATGAGCAGCTGCTCTATAGCTTCAACCTGACCAGCCTTTCCACAAGCACTTTCAAGGTTACTCGGGATGCCCGCACATACAGTATAGGGGTGTGCACAGCAGCAGCTGGCTTAGGCCAGGAAGGCTGCAAGGATGGCGGTGTCTGTCTGCTCTCTGGGAACAAAGG
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Gui Yang et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 133(6), 1702-1708 (2014-04-05)
The functions of regulatory T (Treg) cells are important in immunity, and the regulatory mechanisms of Treg cell activities are not fully understood yet. We sought to investigate the role of insulin-like growth factor (IGF) 2 in the upregulation of