EMU064441
MISSION® esiRNA
targeting mouse Pdzk1ip1
About This Item
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
GCCAGCTGTCAACAAGGTCTAGGAAACCTTCAGCCCTGGATGCAAGGCCTCATTGCTGTCGCTGTGTTCTTGGTCCTTGTTGCAATCGTCTTCGCCGTCAACCACTTCTGGTGCCAGGAGGAGCCGGAGCCTGGGAGCACAGTGATGATCATTGGAAACAAGGCAGATGGGGTCCTGGTGGGAATGGATGGCAGATACTCCTCAATGGCATCTGGTTTTAGGTCCAGCGAGCACAAGAATGCCTACGAGAATGTTCTGGAGGAAGAGGGCAGGGTCCGCAGCACACCCATGTGACAAGCTTCTCTGTGGCCCTAGTCCCCAGGCTACAGGGAACATAGAGTTGATCCCCACCATCTCACCCAGCCACTGCTCTACAGGAATCTACTGAAACAAGCTGACTCCCTCACCTC
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... PDZK1IP1(67182) , Pdzk1ip1(67182)