Documentos Principais
EMU062881
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Crbn
Selecione um tamanho
20 μG
R$ 1.765,00
50 μG
R$ 3.150,00
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 μG
R$ 1.765,00
50 μG
R$ 3.150,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
AAGCGTCCAACCTGAATCTGATAGGCCGGCCTTCTACAGTGCACAGCTGGTTTCCCGGGTATGCATGGACCATTGCCCAGTGCAAGATCTGTGCAAGCCATATTGGATGGAAATTTACAGCCACAAAAAAAGACATGTCACCTCAAAAATTTTGGGGCTTAACTCGCTCTGCTCTGTTACCCACAATTCCAGAGACTGAAGATGAAATAAGTCCAGACAAAGTAATACTTTGTTTATAAGTGCACCTGTAGGAGTGACTTCCTGACAGATATTTCCTCAAGTCAGATCTGCCCAGTCATCACTGCCTCTGATATATGTGTATAGTGGGTTACAGCATTTGCCTACCAAGTTCAAGAGCATATTTAGGGAATGAGAAAGCAGTATAAAACATAAGGCTGGGTTCCAAAA
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hyunji Moon et al.
Nature communications, 11(1), 5489-5489 (2020-11-01)
Calcium flux regulating intracellular calcium levels is essential and modulated for efficient efferocytosis. However, the molecular mechanism by which calcium flux is modulated during efferocytosis remains elusive. Here, we report that Orai1, a Crbn substrate, is upregulated via its attenuated