EMU059561
MISSION® esiRNA
targeting mouse Pmp22
About This Item
descrição
Powered by Eupheria Biotech
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
TCTTGTTGGGGATCCTGTTCCTGCACATCGCGGTGCTAGTGTTGCTCTTCGTCTCCACCATCGTCAGCCAATGGCTCGTGGGTAATGGACACACGACTGATCTCTGGCAGAACTGTACCACATCCGCCTTGGGAGCCGTCCAACACTGCTACTCCTCATCAGTGAGCGAATGGCTGCAGTCTGTCCAGGCCACCATGATCCTGTCTGTCATCTTCAGCGTCCTGGCTCTGTTCCTGTTCTTCTGCCAGCTCTTCACTCTCACCAAAGGCGGCCGGTTTTACATCACTGGATTCTTCCAAATCCTTGCTGGTCTGTGCGTGATGAGTGCAGCGGCCATCTACACAGTGAGGCACAGTGAGTGGCATGTCAACACTGACTACTCCTATGGCTTCGCCTACAT
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... PMP22(18858) , Pmp22(18858)
Descrição geral
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)