Documentos Principais
EMU059471
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Pdk1
Selecione um tamanho
20 μG
R$ 1.765,00
50 μG
R$ 3.150,00
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em24 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 μG
R$ 1.765,00
50 μG
R$ 3.150,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em24 de maio de 2025
descrição
Powered by Eupheria Biotech
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
TACGGGACAGATGCGGTTATCTACATTAAGGCTCTGTCTACAGAATCCGTCGAGAGACTCCCTGTGTACAATAAAGCCGCCTGGAAGCATTACAAAGCCAACCACGAGGCTGACGACTGGTGTGTGCCCAGCCGAGAGCCGAAAGACATGACCACATTCCGAAGCTCTTAAACGCACATGGGACGCCTGGCACATCCACATGTGGTTTCTGCTAAATTTGGAAGACATGTATTTGGAACCACACTGTTCCAAATATTTCACGTGTGATCTTCACAATTAGTGTTTGCTGAAGCTCCTAAAGGATCGGTTATGCCAACTGTATTCTGATGTGTTGGGTTAATTGGGCGTGGTTTTGAACACACATAATTTTGGTCAACTACCCTTGGTATGGTATGGGGTG
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Zheng Tan et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 194(12), 6082-6089 (2015-05-13)
The M1 and M2 polarized phenotypes dictate distinctive roles for macrophages as they participate in inflammatory disorders. There has been growing interest in the role of cellular metabolism in macrophage polarization. However, it is currently unclear whether different aspects of