Documentos Principais
EMU053981
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ppp1r8
Selecione um tamanho
20 μG
R$ 1.765,00
50 μG
R$ 3.150,00
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em09 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 μG
R$ 1.765,00
50 μG
R$ 3.150,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em09 de maio de 2025
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
ACCACCTGGCTTACATCTGGATGTGGTGAAAGGAGACAAGCTAATTGAGAAGCTGATTATTGATGAGAAAAAGTATTACTTATTTGGGAGGAACCCCGATCTGTGTGACTTCACTATCGACCACCAGTCATGCTCTCGAGTCCACGCAGCGCTGGTGTACCACAAACACCTGAAGAGAGTTTTCTTGATAGACCTCAACAGCACACATGGCACTTTCTTGGGTCACATTCGGCTGGAACCTCACAAGCCTCAACAGATTCCCATCGATTCTACGGTCTCATTTGGCGCGTCCACGAGGGCATACACTCTGCGAGAGAAGCCTCAGACATTGCCATCGGCTGTGAAAGGAGATGAGAAGATGGGCGGAGAGGATGATGAACTCAAGGGCTTGTTGGGACTTCCCGAAGAGGAGACCGAGCTGGATAACCTGACAGAGTTCAACACTGCCCACAACAAGCGGATTTCAACC
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Marita Liebisch et al.
Kidney international, 86(1), 103-117 (2014-01-31)
The activation of the receptor for advanced glycation end products (RAGE) is involved in the development of diabetic nephropathy. Analysis of protein phosphatase-1 indicated that advanced glycation end products did not affect its expression, but increased its phosphatase activity. Using