EMU048561
MISSION® esiRNA
targeting mouse Trim32
About This Item
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
TTCCCTTTCCTTCCTTCGTTGTTGATGGTGCCGTAGAGTAGATGTGGCCTGTGGCCTGATTCTAGTAGGGTTGCTCTAGAATCGTAGAAGCTCTAGTTTTCAGTGATTTTGTTTGTTATGCCCCTCTTCCCCCCCCCCCTCCCCTTTTCTCCTTCTAACTTTAGAGCTTAGAGCTTTACCAGGTACCTTATCCCAAGTAGAATAGATGATGCTCTTAGCAGAAGTTGCTTAGAAGTTAGGTACTTCCAAGGCTTTAGTAAAGAGAACCACTTTAGTCCTTTGCCCTTGTGTTTGAAATTTGTATTGGTATTGAATAGTCATTGATATTTCCCTTTGGACTATGAGGTCCCTAGTCTACTGTCTCCTTCCTGTTACAGTGTGCTTCGTCTGTGGCTTTAAATCTGGCTGCATTCTGTGTG
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... TRIM32(69807) , Trim32(69807)