EMU037561
MISSION® esiRNA
targeting mouse Stx4a
About This Item
descrição
Powered by Eupheria Biotech
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
GTCCTGTCCCAGCAATTTGTCGAGCTCATCAACAAGTGCAACTCAATGCAGTCCGAATACCGAGAGAAGAATGTGGAGCGGATCCGGAGGCAGCTGAAGATCACCAATGCTGGAATGGTGTCTGACGAGGAGCTGGAACAGATGCTGGACAGTGGGCAGAGTGAGGTGTTTGTGTCTAATATCCTGAAGGACACGCAGGTGACTCGGCAGGCCCTGAATGAGATCTCTGCGCGGCACAGTGAGATCCAGCAGTTGGAGCGCAGTATCCGAGAGCTCCATGAGATCTTTACGTTCCTAGCTACGGAGGTGGAGATGCAGGGGGAGATGATCAACCGCATCGAGAAGAACATCCTGAGCTCGGCCGACTACGTGGAACGTGGGCAAGAGCACGTCAAGATAGCCCTAGAGAATCAGAAGAAGGCGAGGAAGAAAAAAGTCATGATTGCCATCTGTGTCTCTGTCACTGTTCTCATCTTGGCTGTCATCATTGGCATCACC
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... STX4A(20909) , Stx4a(20909)