Documentos Principais
EMU024211
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Hibch
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
CATGGGAACAAGACCCTGACACATTCCTGATCATCATAAAGGGAGCCGGAGGAAAGGCCTTCTGTGCTGGAGGGGACATCAAAGCACTCTCAGAAGCTAAAAAAGCAAGACAGAATTTAACTCAAGATTTATTCAGAGAAGAATACATCTTGAACAATGCAATTGCATCTTGTCAGAAACCATATGTTGCCCTTATTGATGGAATCACAATGGGTGGGGGAGTTGGTCTTTCAGTCCATGGTCAATTCCGAGTGGCTACAGAAAGGTCTCTCTTTGCTATGCCAGAAACGGGAATAGGACTATTTCCTGATGTGGGTGGAGGTTATTTCTTGCCAAGACTTCAAGGAAAACTCGGTTACTTCCTTGCACTGACAGGATACAGACTAAAGGGAAGAGATGTGCACAGAGCGGGAATTGCCACACACTTTGTAGATTCGGAAAAGTTGCGTGT
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C