Documentos Principais
EMU009871
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Casp4
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
AATTGCCACTGTCCAGGTCTACGAGACAAACCCAAAGTCATCATTGTGCAGGCCTGCAGAGGTGGGAACTCTGGAGAAATGTGGATCAGAGAGTCTTCAAAACCCCAGTTGTGCAGAGGTGTAGATCTACCTAGGAATATGGAAGCTGATGCTGTCAAGCTGAGCCACGTGGAGAAGGACTTCATTGCCTTCTACTCTACAACCCCACATCACTTGTCCTACCGAGACAAAACAGGAGGCTCTTACTTCATCACTAGACTCATTTCCTGCTTCCGGAAACATGCTTGCTCTTGTCATCTCTTTGATATATTCCTGAAGGTGCAACAATCATTTGAAAAGGCAAGTATTCATTCCCAGATGCCCACCATTGATCGGGCAACCTTGACAAGATATTTCTACCTCTTTCCTGGCAACTGA
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Elena Viganò et al.
Nature communications, 6, 8761-8761 (2015-10-29)
Monocytes promote the early host response to infection releasing key pro-inflammatory cytokines, such as IL-1β. The biologically inactive IL-1β precursor is processed to active form by inflammasomes, multi-protein complexes activating caspase-1. Human monocytes exhibit an unconventional one-step pathway of inflammasome