EMU003291
MISSION® esiRNA
targeting mouse Mpv17l
About This Item
descrição
Powered by Eupheria Biotech
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
CAGGAAGGAGGCGAGTGATAAGTCCCCAGAGAAGTGACGAGTCTGGACTTCCTTCCTAGGACTCAGTTCTGTTTCTTCATCGGTCTCAATCACTGGCAGCAGGCCTGCTTCACTGACCAGTTACGGGCTCCATCATGAGGACATTCCATAGGCCCACTTGATTTGAAATTATCAATGATTATTTTAACTTTTATCCAAACCTTTCCCAGTCATTCCAGTCTGAAAGGCTTATTCTCTGGTATTTTCACATCTTTAATGCTTTGGTTAAAAACTATAACAGTGACATGTGACATTTTAGAATTATTAATATTTCCATTCTAATATATGGCCAATTGAATTTAAAAAAAAAACTCCAGTTTAGATTGTATTTCTAGCCTAAACTCTCAGGCTGTTTCCTACACACTG
Ensembl | Número de adesão de camundongo
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... MPV17L(93734) , Mpv17l(93734)