EMNC012461
MISSION® esiRNA
targeting mouse Slc16a7
About This Item
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
GGCAAATTGCAAGAAATGGTATTCTGCCTAAACAAGTGTTTGCTATAGTCACTAGGGCCATTTACTATAGGATCCATTGTAATGAGAATGTTCATAAACTGACATGGCCCAAGAGAATCTTGTGTGCACACAGAAGACCTTCTCCAGGCAGATGCATGCTGGTTATATTCAACCAGACTGATGCCATGTAACCAACTGACACTGTCATTTTGACAGTGGACAGCTTCA
nº de adesão GenBank
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... SLC16A7(20503) , D630004K10Rik(103210)
Descrição geral
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)