Documentos Principais
EHU155601
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PARP12
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
AGCAGGCTGCCTACCATTTATAGAAATGCACATGACATCAAGAATAAGAGCTCTGCCCCCAGCAGAGTGCCTCCTCTTTTTGTCCCACAGGGGACTTCTGAAAGAAAAGACAGTTCAGGTTCTGTGTCCCCAAACACTCTTAGCCAGGAGGAGGGTGATCAGATCTGTTTGTACCATATCCGGAAAAGTTGTAGCTTTCAAGATAAGTGCCATAGAGTTCATTTCCATTTGCCGTATCGATGGCAATTCTTGGATAGAGGCAAATGGGAGGATTTGGACAACATGGAACTTATTGAAGAGGCATATTGCAATCCCAAAATAGAAAGGATCCTGTGCTCTGAGTCAGCCAGTACCTTTCACTCTCATTGTCTGAACTTTAACGCCATGACTTACGGTGCTACCCAGGCTCGCCGCCTCTCCACGGCCTCCTCTGTCACCAAACCTCCACACTTCATCCTCACCA
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Giuliana Catara et al.
Scientific reports, 7(1), 14035-14035 (2017-10-27)
Poly-ADP-ribose-polymerases (PARPs) 1 and 2 are nuclear enzymes that catalyze the poly-ADP-ribosylation of nuclear proteins transferring poly-ADP-ribose (PAR) polymers to specific residues. PARPs and PAR intervene in diverse functions, including DNA repair in the nucleus and stress granule assembly in