Documentos
EHU102611
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TEDDM1
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
CTTGCAAATCACAGCCAGTCATCCTACAGTCACATATTTACCATGTTATTCGATTCCCAGAATAAACCTACATCCACCCCCACACCGCACCAAGTATCCCCAAGGTGGCCTTCTCCAGAACTCTTACTGATTCCCTTGTTTTGGAACTCTTGGGCACTTACATTAAATCTGCTTTGTTAGTTTGCTCATACAGGTGACCCACTTTCTTTTATACTGCTGCTGAAATCATTTTCTTTCAGAAGGTTCTTCCTCACCCACTAAAGTACAGGCTCCTAAAGGGAAAAGACTTTGCCTTATCCAAGTTACCAAATTTCCTATGTATACTCCAGCTATGGATCATGGTTATGTTTAATAAAGCCTTCTTTGCTTCCAGAGTCTTCCCTAATCCTGTTTCTTCTAAATGTATTGCTGGACAGGTTGG
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.