Documentos Principais
EHU078071
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human UFD1L
Selecione um tamanho
20 μG
R$ 1.765,00
50 μG
R$ 3.150,00
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em14 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 μG
R$ 1.765,00
50 μG
R$ 3.150,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em14 de abril de 2025
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
GGAACTTTGCCTGTCTGACCACCGGGGATGTGATTGCCATCAACTATAATGAAAAGATCTACGAACTGCGTGTGATGGAGACCAAACCCGACAAGGCAGTGTCCATCATTGAGTGTGACATGAACGTGGACTTTGATGCTCCCCTGGGCTACAAAGAACCCGAAAGACAAGTCCAGCATGAGGAGTCGACAGAAGGTGAAGCCGACCACAGTGGCTATGCTGGAGAGCTGGGCTTCCGCGCTTTCTCTGGATCTGGCAATAGACTGGATGGAAAGAAGAAAGGGGTAGAGCCCAGCCCCTCCCCAATCAAGCCTGGAGATATTAAAAGAGGAATTCCCAATTATGAATTTAAACTTGGTAAGATAACTTTCATCAGAAATTCACGTCCCCTTGTCAAAAAGGTTGAAGAGGATGAAGCTGGAGGCAGATTCGTCGCTTTCTCT
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Cristina Guardia-Laguarta et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(36), 7074-7085 (2019-07-14)
Maintaining a pool of functional mitochondria requires degradation of damaged ones within the cell. PINK1 is critical in this quality-control process: loss of mitochondrial membrane potential causes PINK1 to accumulate on the mitochondrial surface, triggering mitophagy. However, little is known