Documentos Principais
EHU061971
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CFL2
Selecione um tamanho
20 μG
R$ 1.765,00
50 μG
R$ 3.150,00
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 μG
R$ 1.765,00
50 μG
R$ 3.150,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
TGCTAGCTCTAAAGATGCCATTAAAAAGAAATTTACAGGTATTAAACATGAGTGGCAAGTAAATGGCTTGGATGATATTAAGGACCGTTCGACACTTGGAGAGAAATTGGGAGGCAATGTAGTAGTTTCACTTGAAGGAAAACCATTATAAAATGACAGTCAAGTGCCATCTGGATCTTAAGGAGCTTCCATTTCTCCAGCTCAGTCCATTGGAATAGTATTAGGTTTTGGTTTTTTGTTGTATTTCCCCCTTTCCACTGGGCCCTTCCAACACAATGAATGAAGGAAATATCATTTATTTAAGCAGCCTATCAGTGATTGCCATTAGACTGTTGAATACTGTTACTTTTATATAGAACCCAAGGAATGCCTTCCTGTCATATTTTAGCCAAAACAACTGGTTATATGCCTCCCTTGC
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mai Thi Nguyen et al.
Biochemical and biophysical research communications, 533(4), 710-716 (2020-11-15)
CFL2, a skeletal muscle-specific member of the actin depolymerizing factor/cofilin protein family, is known to be involved in the regulation of actin filament dynamics. Although the impact of CFL2 has been studied in human myopathy, its functional contribution to myogenic