Documentos Principais
EHU061081
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CACNA2D1
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
AGCCAAAGAACCCCAAATCTCAGGAGCCAGTAACATTGGATTTCCTTGATGCAGAGTTAGAGAATGATATTAAAGTGGAGATTCGAAATAAGATGATTGATGGGGAAAGTGGAGAAAAAACATTCAGAACTCTGGTTAAATCTCAAGATGAGAGATATATTGACAAAGGAAACAGGACATACACATGGACACCTGTCAATGGCACAGATTACAGTTTGGCCTTGGTATTACCAACCTACAGTTTTTACTATATAAAAGCCAAACTAGAAGAGACAATAACTCAGGCCAGATCAAAAAAGGGCAAAATGAAGGATTCGGAAACCCTGAAGCCAGATAATTTTGAAGAATCTGGCTATACATTCATAGCACCAAGAGATTACTGCAATGACCTGAAAATATCGGATAATAACACTGAATTTCTTTTAAATTTCAACGAGTTTATTGATAGAAAAACTCCAAACAACCCATCATGTAACGCGGATTT
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Meng Jiang et al.
Nature communications, 11(1), 19-19 (2020-01-09)
Colorectal cancer (CRC) is the third most commonly diagnosed cancer, which despite recent advances in treatment, remains incurable due to molecular heterogeneity of tumor cells. The B-cell lymphoma 9 (BCL9) oncogene functions as a transcriptional co-activator of the Wnt/β-catenin pathway