Documentos Principais
EHU051771
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SLC27A2
Selecione um tamanho
20 μG
R$ 1.765,00
50 μG
R$ 3.150,00
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em26 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 μG
R$ 1.765,00
50 μG
R$ 3.150,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em26 de maio de 2025
descrição
Powered by Eupheria Biotech
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
TCCCAGAGTCATGGAGGTCTGAAGTCACTTTTTCCACTCCTGCCTTATACATTTATACTTCTGGAACCACAGGTCTTCCAAAAGCAGCCATGATCACTCATCAGCGCATATGGTATGGAACTGGCCTCACTTTTGTAAGCGGATTGAAGGCAGATGATGTCATCTATATCACTCTGCCCTTTTACCACAGTGCTGCACTACTGATTGGCATTCACGGATGTATTGTGGCTGGTGCTACTCTTGCCTTGCGGACTAAATTTTCAGCCAGCCAGTTTTGGGATGACTGCAGAAAATACAACGTCACTGTCATTCAGTATATCGGTGAACTGCTTCGGTATTTATGCAACTCACCACAGAAACCAAATGACCGTGATCATAAAGTGAGACTGGCACTGGGAAAT
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Stephen L Pinkosky et al.
Nature communications, 7, 13457-13457 (2016-11-29)
Despite widespread use of statins to reduce low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) and associated atherosclerotic cardiovascular risk, many patients do not achieve sufficient LDL-C lowering due to muscle-related side effects, indicating novel treatment strategies are required. Bempedoic acid (ETC-1002) is a