Documentos Principais
EHU035961
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ANKIB1
Selecione um tamanho
20 μG
R$ 1.765,00
50 μG
R$ 3.150,00
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 μG
R$ 1.765,00
50 μG
R$ 3.150,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
descrição
Powered by Eupheria Biotech
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
AGGACCCCAACATCAATGACAATCTTCTCGGCAACATCATGGCTTGGTTTCATGACATGAACCCTCAGAGTATTGCCCTGATTCCTCCAGCAACTACAGAAATCAGTGCAGATTCCCAGCTCCCCTGTATCAAAGATGGGTCAGAAGGTGTGAAGGATGTGGAACTGGTGCTGCCAGAAGATTCAATGTTTGAAGATGCCAGTGTCAGTGAAGGTAGAGGAACCCAGATAGAAGAAAATCCTTTGGAAGAAAATATTCTGGCGGGGGAAGCAGCATCTCAAGCTGGTGACAGTGGTAACGAGGCAGCCAACAGAGGAGATGGTTCAGATGTTTCAAGTCAAACACCTCAAACCTCAAGTGACTGGCTTGAACAAGTACATTTAGTGTGAACTGCACACATCTGGGCTCTA
Ensembl | Número de adesão de ser humano
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yi-Xin Du et al.
Human cell, 33(1), 252-260 (2019-11-02)
Osteosarcoma is a highly malignant tumor. The molecular mechanism of its occurrence and development has not yet been clarified. Current studies have found that noncoding RNAs, such as circular RNAs (circRNAs) and microRNAs (miRNAs), play important regulatory roles in the