Documentos Principais
EHU031751
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HIF1AN
Selecione um tamanho
20 μG
R$ 1.765,00
50 μG
R$ 3.150,00
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em09 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 μG
R$ 1.765,00
50 μG
R$ 3.150,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
R$ 1.765,00
Previsão de entrega em09 de maio de 2025
descrição
Powered by Eupheria Biotech
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
GGGACCTTGAATACCTGCAAGAGAATATTGGCAATGGAGACTTCTCTGTGTACAGTGCCAGCACCCACAAGTTCTTGTACTATGATGAGAAGAAGATGGCCAATTTCCAGAACTTTAAGCCGAGGTCCAACAGGGAAGAAATGAAATTTCATGAGTTCGTTGAGAAACTGCAGGATATACAGCAGCGAGGAGGGGAAGAGAGGTTGTATCTGCAGCAAACGCTCAATGACACTGTGGGCAGGAAGATTGTCATGGACTTCTTAGGTTTTAACTGGAACTGGATTAATAAGCAACAGGGAAAGCGTGGCTGGGGGCAGCTTACCTCTAACCTGCTGCTCATTGGCATGGAAGGAAATGTGACACCTGCTCACTATGATGAGCAGCAGAACTTTTTTGCTCAGATAAAAGGTTACAAACGATGCATCTTATTCCCTCCGGATCAGTTCGAGTGCCTCTACCCATACCCTGTTCATCACCC
Ensembl | Número de adesão de ser humano
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Categorias relacionadas
Descrição geral
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Qi-Yu Liu et al.
The Kaohsiung journal of medical sciences, 37(4), 268-275 (2020-12-19)
Long noncoding RNA (lncRNA) Cancer Susceptibility 2 (CASC2) has been proved to contribute to the development of cancers. However, the mechanism behind the action of CASC2 in thyroid cancer is not quite clear. We demonstrated that CASC2 was downregulated in