EHNC009601
MISSION® esiRNA
targeting human SEC16B
Selecione um tamanho
R$ 1.195,00
Previsão de entrega em27 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.195,00
Previsão de entrega em27 de abril de 2025
linha de produto
MISSION®
Formulário
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
TCCTGCTTCTCCATGCTCTTGATTTGGAGGCAGGAAAGGACTGTGAATGTTGCAATGGAATGCGTTTGAAGGCAAGGGCCCCAGTCTCCACTCCTAGCCTCTTTCACTTCCCCTTCCTCGCAATTACTCTTTATTGCCAAGAGAAGATTACGCAGAAGACAGCCTCTCCATGAAGCATCTTCCAAGTGGCTGATACTACGAAGACTCCATAAAGTCCCACTTACCAGCACAGGATGGAACA
nº de adesão GenBank
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... SEC16B(111240474)
Descrição geral
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)