EHNC003641
MISSION® esiRNA
targeting human HIPK1-AS1
About This Item
linha de produto
MISSION®
forma
lyophilized powder
sequência-alvo de DNAc esiRNA
AAGTTGTTCTGGCCCCTCATCTGGTTTCATGAAGGACAATATCTAGCATGAGAGTGACAGGGGTTAGAATAATGGACATTTTGGGGACTGGGTCCTAGCAGAAATGATGGAATAATGGAACAGGAGTTTGGATGAATGGGCATATTATGGGATTAAAGAAGATTTGAATACAAGCTTTCCTAATAAATGAAAGGGGAGGTGAAACTAGAGCATGCTGATGGCTGCACAGCATTGTGAATGCAC
nº de adesão GenBank
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C