Documentos Principais
E9767
Sigma-Aldrich
Estradiol-2,4-3H
ethanol solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H24O2
Peso molecular:
272.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Formulário
ethanol solution
Extensão da rotulagem
30-60 Ci/mmol
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)