E8027
EphA2/Fc Chimera from mouse
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Eck, Myk2, Sek
About This Item
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in NSO cells
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
0.078-5 ng/mL
peso molecular
monomer calculated mol wt 84 kDa
~105 kDa by SDS-PAGE (reducing)
embalagem
pkg of 200 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Epha2(13836)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?