Key Documents
E7763
Sigma-Aldrich
β-Estradiol 3-glycidyl ether
Sinônimo(s):
3-(2,3-Epoxypropoxy)-1,3,5(10)-estratrien-17β-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H28O3
Número CAS:
Peso molecular:
328.45
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C21H28O3/c1-21-9-8-17-16-5-3-14(23-11-15-12-24-15)10-13(16)2-4-18(17)19(21)6-7-20(21)22/h3,5,10,15,17-20,22H,2,4,6-9,11-12H2,1H3/t15?,17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
chave InChI
RBGCCCXOAAJQHS-GHBHFERXSA-N
Aplicação
Activated estradiol derivative useful for preparing estradiol conjugates.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges