Documentos Principais
E7752
Sigma-Aldrich
cis-11,14-Eicosadienoic acid ethyl ester
≥98% (capillary GC), liquid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H40O2
Número CAS:
Peso molecular:
336.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98% (capillary GC)
forma
liquid
grupo funcional
ester
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C22H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-21H2,1-2H3/b9-8-,12-11-
chave InChI
PYVCCFLKWCNDQZ-MURFETPASA-N
Embalagem
Sealed ampule.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves