E7528
Anti-S1P5, C-Terminal antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, fractionated antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-EDG-8, Anti-Endothelial Cell Differentiation Gene 8
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
fractionated antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~42 kDa by SDS-PAGE
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... S1PR5(53637)
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade