E6407
Anti-eIF2Bε antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Eukaryotic translation initiation factor 2B, ε, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 5, Anti-eIF-2B GDP-GTP exchange factor subunit epsilon
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~80 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:500-1:1,000 using paraformaldehyde fixed NIH-3T3 cells.
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1:500-1:1,000 using Rat1 or HEK-293T cell lysates.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EIF2B5(8893)
mouse ... Eif2b5(224045)
rat ... Eif2b5(192234)
Imunogênio
Aplicação
Yale Center for High Throughput Cell Biology IF-tested antibodies. Each antibody is tested by immunofluorescence against HUVEC cells using the Yale HTCB IF protocol. To learn more about us and Yale Center for High Throughput Cell Biology partnership, visit sigma.com/htcb-if.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade