E6279
Anti-phospho-Epidermal Growth Factor Receptor (pTyr1173) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Anti-phospho-EGFR (pTyr1173)
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen 170 kDa
reatividade de espécies
chicken, human, mouse, rat
técnica(s)
western blot: 1:1,000 using A431 cells +/- EGF
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr1173)
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
Descrição geral
Anti-phospho-EGFR [pTyr1173] specifically recognizes human EGFR phosphorylated at tyrosine 1173. Cross reactivity may be observed with mouse and rat.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?