E6264
[D-Pen2,5, p-Cl-Phe4]-Enkephalin
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
[pCl-Phe4]-DPDPE
About This Item
Ensaio
≥97% (HPLC)
composição
Peptide content, ~70%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)SSC(C)(C)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc3ccc(Cl)cc3)C(=O)N[C@H]1C(O)=O
Informações sobre genes
human ... OPRD1(4985)
mouse ... OPRD1(18386)
rat ... OPRD1(24613)
Amino Acid Sequence
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3