Key Documents
E6014
Sigma-Aldrich
Big Endothelin fragment 22-39 bovine
≥97% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C83H130N24O27
Número CAS:
Peso molecular:
1896.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥97% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc3c[nH]cn3)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@@H](N)C(C)C)[C@@H](C)O)C(C)C)C(C)C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N5CCC[C@H]5C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nucleotide sequence of endothelin cDNA from bovine endothelial cells.
N A Elshourbagy et al.
Nucleic acids research, 18(14), 4273-4273 (1990-07-25)