Key Documents
E4505
Sigma-Aldrich
cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid sodium salt
~98%
About This Item
Fórmula linear:
C20H33O2Na
Número CAS:
Peso molecular:
328.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
Ensaio
~98%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3