E3906
Anti-Early Endosomal Antigen 1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-EEA1, Anti-Endosome-associated Protein p162, Anti-Zinc Finger FYVE Domain-containing Protein 2
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~160 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using rat NRK cells
western blot (chemiluminescent): 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of human HeLa cells
western blot (chemiluminescent): 0.2-0.4 μg/mL using whole extract of mouse NIH3T3 cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EEA1(8411)
mouse ... Eea1(216238)
rat ... Eea1(314764)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- fluorescent staining
- confocal laser scanning microscopy
- immunoprecipitation
- indirect immunofluorescence microscopy
- fluorescence microscopy
- immunoblotting
- immunofluorescence.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)