Documentos Principais
E3770
Sigma-Aldrich
rac-2-Ethoxy-3-octadecanamido-1-propylphosphocholine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H59N2O6P
Número CAS:
Peso molecular:
550.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Impurezas
≤0.5 mol/mol (NH4)2CO3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCC(COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OCC
InChI
1S/C28H59N2O6P/c1-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-28(31)29-25-27(34-7-2)26-36-37(32,33)35-24-23-30(3,4)5/h27H,6-26H2,1-5H3,(H-,29,31,32,33)
chave InChI
QUVZKDZYEOYGKV-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein kinase C inhibitor.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
M H Marx et al.
Journal of medicinal chemistry, 31(4), 858-863 (1988-04-01)
Previously unreported analogues of the synthetic antitumor phospholipid ET-18-OMe (1-octadecyl-2-methoxy-rac-glycero-3-phosphocholine), in which the 1-ether oxygen has been replaced by an amido group, have been prepared and evaluated for in vitro cytotoxic effects and for inhibition of protein kinase C. The