Documentos Principais
E3381
Sigma-Aldrich
[D-Ala2]-Leucine enkephalinamide acetate salt
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Tyr-D-Ala-Gly-Phe-Leu-NH2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H40N6O6
Número CAS:
Peso molecular:
568.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(N)=O
InChI
1S/C29H40N6O6.C2H4O2/c1-17(2)13-23(26(31)38)35-29(41)24(15-19-7-5-4-6-8-19)34-25(37)16-32-27(39)18(3)33-28(40)22(30)14-20-9-11-21(36)12-10-20;1-2(3)4/h4-12,17-18,22-24,36H,13-16,30H2,1-3H3,(H2,31,38)(H,32,39)(H,33,40)(H,34,37)(H,35,41);1H3,(H,3,4)/t18-,22+,23+,24+;/m1./s1
chave InChI
CQOMFFDBVNJVDP-KBUZRCILSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)