temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(N)=O
InChI
1S/C32H37N5O5/c33-25(18-23-13-15-24(38)16-14-23)32(42)37-17-7-12-28(37)31(41)36-27(20-22-10-5-2-6-11-22)30(40)35-26(29(34)39)19-21-8-3-1-4-9-21/h1-6,8-11,13-16,25-28,38H,7,12,17-20,33H2,(H2,34,39)(H,35,40)(H,36,41)/t25-,26-,27-,28-/m0/s1
chave InChI
XIJHWXXXIMEHKW-LJWNLINESA-N
Informações sobre genes
human ... OPRM1(4988)
mouse ... OPRM1(18390)
rat ... OPRM1(25601)
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3